Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Bouchon plein en uréthane blanc
- Avec fond en film/mousse
- Non autoclavables
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | No seal |
| Description | Filetage GPI 8-425 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Uréthane |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | No Septum |
| Type | Vis |
| Taille du bouchon | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à bouchon à vis à ouverture standard 8-425 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.