Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Septa et bouchons en polypropylène assemblés pour former un système intégré
- Élimine le risque d’enfoncement des septa
- Disponibles avec un choix de tailles de filetage GPI et de septa préfendus pour faciliter la pénétration des aiguilles de calibre fin
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Red/White |
| Description | Noir ; Septa pré-fendus et encollés de 0,005 po en PTFE rouge / silicone blanc ; finition filetée GPI : 8-425 |
| Matériau (doublure) | PTFE/Silicone |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PTFE |
| Pré-fendu | Oui |
| Septum | Encollé PTFE rouge / silicone blanc, pré-fendu |
| Gamme de produits | National |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,30 mm |
| Afficher plus |