Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Bouchons avec opercule pour une utilisation avec tous les septa de 8 mm
- Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les bouchons à rebord sont particulièrement adaptés à de nombreux échantillonneurs automatiques japonais
- Le kit Kombo contient 200 bouchons à rebord de couleur noire, bleue, verte, rouge et jaune
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | No seal |
| Description | PP ; Noir |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | No Septum |
| Quantité | 100 |
| Type | Vis avec opercule |
| Taille du bouchon | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à bouchon à vis à ouverture standard 8-425 |