Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Description
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Les bouchons avec opercule peuvent être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm
- Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les ensembles de bouchon / septum Kim-Lok™ comportent un anneau de centrage moulé qui permet d’éliminer le mouvement du septum pendant l’injection
- Les septa en PTFE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec des aiguilles fines
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | No seal |
| Description | Bouchon à vis de 8 mm ; Blanc |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | No Septum |
| Quantité | 500 |
| Type | Avec opercule, vis à bride |
| Taille du bouchon | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à bouchon à vis à ouverture standard 8-425 |