Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit. 10732114
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Rose
Rose, Blanc
Rouge
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Polyéthylène
Uréthane
polypropylène
Description:
8mm Open Top Cap , trou 5.5mm
8mm Open Top bouchon à vis , 8-425 fil , trou 5.5mm
Bouchon vissé à ouverture par le haut de 8 mm, bridé, filetage 8-425, trou 5,5 mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5mm
Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5 mm, caoutchouc de type 8 / revêtement en PTFE
Bouchon à vis de 8 mm avec opercule et rebord, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm
Bouchon à vis de 8 mm ; Blanc
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Joint en silicone / PTFE pré-installé
Bouchon à vis de 8 mm ; Noir ; Pour instruments japonais uniquement
Filetage GPI 8-425
Noir ; Septa pré-fendus et encollés de 0,005 po en PTFE rouge / silicone blanc ; finition filetée GPI : 8-425
PP, blanc ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc
PP, blanc ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc
PP, noir ; Septum pré-fendu en PTFE bleu / silicone blanc
PP, noir ; septum en PTFE ivoire / caoutchouc rouge
PP, noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc
PP ; Blanc ; Avec rebord pour Shimadzu
PP ; Noir
PP ; noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge
PP ; noir ; à rebord pour Shimadzu
Phénolique, noir ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc
À vis fermé. Non magnétique
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Épaisseur (métrique):
0,90 mm
0,9 mm
1,00 mm
1,0 mm
1.0mm
1,30 mm
1,30 mm
1,3 mm
1.3mm
Code produit. 10732114
Marque: Thermo Scientific™ 60180514
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Différents modèles sont disponibles pour convenir à votre application. Les septa et bouchons pré-assemblés minimisent le risque de contamination.
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les bouchons avec opercule peuvent être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm
  • Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
  • Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
  • Les ensembles de bouchon / septum Kim-Lok™ comportent un anneau de centrage moulé qui permet d’éliminer le mouvement du septum pendant l’injection
  • Les septa en PTFE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
  • Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
  • Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec des aiguilles fines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) No seal
Description Bouchon à vis avec opercule de 8 mm, filetage 8-425, orifice de 5,5 mm
Couleur Noir
Matériau Polypropylène
Pré-fendu No
Septum No Septum
Quantité 100
Type Vis avec opercule
Taille du bouchon 8 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons à bouchon à vis à ouverture standard 8-425
Diamètre (métrique) du trou 5.5 mm