Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les capsules à sertir de 8 mm offrent une étanchéité anti-fuite, disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement.
Marque:  Thermo Scientific™ C4008-1A
22.77 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13456736
  • 23.97€ / 200 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces capsules à sertir de 8 mm sont dotées de bouchons et de septa pré-assemblés. Elles offrent une étanchéité anti-fuite sûre et limitent les risques de contamination pendant la manipulation. Les capsules à sertir de 8 mm disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement pour répondre à vos besoins en chromatographie. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
  • Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa en PTFE transparent / caoutchouc rouge ; Argenté
PTFE, Caoutchouc, Aluminium
200
À sertir
Flacons à sertir de 8 mm
Argent, Transparent, Rouge
PTFE transparent / caoutchouc rouge
1,0 mm
8 mm