Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les capsules à sertir de 8 mm offrent une étanchéité anti-fuite, disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement.
Marque: Thermo Scientific™ 8-AC7
Description
Ces capsules à sertir de 8 mm sont dotées de bouchons et de septa pré-assemblés. Elles offrent une étanchéité anti-fuite sûre et limitent les risques de contamination pendant la manipulation. Les capsules à sertir de 8 mm disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement pour répondre à vos besoins en chromatographie. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
- Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Bouchon à sertir en aluminium de 8 mm, joint en caoutchouc / PTFE de type 7 ; Ouverture de 4 mm ; Argenté | |
Argent, Rouge, Transparent | |
No | |
1000 | |
À sertir | |
Flacons de micro-échantillonnage Sci-Vi |
Caoutchouc / PTFE | |
PTFE, Caoutchouc, Aluminium | |
Caoutchouc naturel rouge / PTFE transparent | |
1,0 mm | |
8 mm |