Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à sertir pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les capsules à sertir de 8 mm offrent une étanchéité anti-fuite, disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement.
Marque:  Thermo Scientific™ 8-ACT
Code produit. 10387062
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ces capsules à sertir de 8 mm sont dotées de bouchons et de septa pré-assemblés. Elles offrent une étanchéité anti-fuite sûre et limitent les risques de contamination pendant la manipulation. Les capsules à sertir de 8 mm disposent d’une ouverture de 4 mm et sont disponibles avec une grande variété de matériaux de septum, avec et sans revêtement pour répondre à vos besoins en chromatographie. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
  • Les capsules en aluminium doivent être installées à l’aide d’un outil de sertissage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchon à sertir de 8mm, orifice de 4mm
PTFE, Aluminium
1000
À sertir
Flacons à sertir de 8 mm
Argent, Blanc
PTFE vierge blanc, 0,01 po
0,2 mm
8 mm