Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 ?non-ascii?l et 200 ?non-ascii?l.
Marque: Thermo Scientific™ C4012-529
35.51 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
Insert de 150 µl | |
Transparent | |
Verre | |
Point tiré | |
Conique | |
29 mm | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
175 μl |
5 mm | |
5 mm | |
200 μl | |
< 3 μl | |
200 μl | |
100 | |
Insert pour flacons d’échantillonnage automatique | |
Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30