Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 8 mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4013-494A
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique de flacons ambrés 8 mm Thermo Scientific™ contient 100 flacons en verre ambré pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés en plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des polysacs économiques. Vous avez le choix entre les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Sauf spécification autre, tous les bouchons sont fabriqués en polypropylène vierge
Comprend :
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Noir | |
Ambré | |
2 ml | |
100 | |
Phénolique | |
Non |
Verre ambré ; Bouchon phénolique noir ; Septum en PTFE rouge / silicone blanc ; Dans un plateau de stockage | |
Verre, PTFE, Silicone | |
PTFE rouge / silicone blanc | |
Phénolique | |
8-425 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.