Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré 8 mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Faites votre choix dans le portefeuille de flacons à vis en verre ambré 8 mm Thermo Scientific™, qui répondent à toutes les exigences en matière de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Ces flacons d’échantillons à faible volume sont parfaitement adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm. Choisissez l’une des bases plates ou coniques afin de maximiser la récupération requise pour les petites injections d’échantillons. Les gaines réutilisables maintiennent les flacons scellés et sertis en position dans les carrousels d’échantillonnage automatique ou sur les racks, et permettent le déplacement des flacons sous forme d’unité unique pour les échantillonneurs automatiques GC et HPLC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™, Chromacol™.
- Le verre borosilicaté GOLD neutre est un verre à faible expansion et ultra pur avec une très faible concentration de sites actifs pour protéger vos analytes des interactions indésirables
- Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
Spécification
| Description | Flacon à vis 8-425 |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 8 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 2,0 ml |
| Volume (métrique) résiduel | < 170μL |
| Type de base | Fond plat |
| Volume (métrique) total | 2 ml |
| Afficher plus |