Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre ambré 8 mm
Code produit. 10713074 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Flacon à bouchon vissé avec étiquette inscriptible, ambré, 2 ml
Flacon à vis 8-425
Verre ambré I-D de 2 ml ; Finition filetée GPI 8-425 ; Étiquette d’identification ; ouverture standard
verre ambré 2 ml ; finition filetée GPI 8-425 ; ouverture standard
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 10713074
Marque: Thermo Scientific™ 60180560
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Sélectionnez l’un de ces flacons en verre ambré 8 mm de haute qualité, qui satisfont à toutes les exigences en matière de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon.
Faites votre choix dans le portefeuille de flacons à vis en verre ambré 8 mm Thermo Scientific™, qui répondent à toutes les exigences en matière de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Ces flacons d’échantillons à faible volume sont parfaitement adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm. Choisissez l’une des bases plates ou coniques afin de maximiser la récupération requise pour les petites injections d’échantillons. Les gaines réutilisables maintiennent les flacons scellés et sertis en position dans les carrousels d’échantillonnage automatique ou sur les racks, et permettent le déplacement des flacons sous forme d’unité unique pour les échantillonneurs automatiques GC et HPLC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ Premiere™, National™, Chromacol™.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
  • Le verre borosilicaté GOLD neutre est un verre à faible expansion et ultra pur avec une très faible concentration de sites actifs pour protéger vos analytes des interactions indésirables
  • Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon à bouchon vissé avec étiquette inscriptible, ambré, 2 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture 8 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 mL
Volume (métrique) résiduel < 170μL
Type de base Fond plat
Volume (métrique) total 2 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type Flacon à vis 8-425
Taille du bouchon 8 mm
Marking Spot Oui
Volume (Metric) Usable 1,5 ml