Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sertir en verre ambré 8 mm
Ces flacons à sertir/à clipser en verre ambré 8 mm de haute qualité sont parfaitement adaptés aux flacons à échantillons de faible volume pour plateaux d’échantillonneur automatique de 6 mm, 7 mm et 8 mm.
Marque:  Thermo Scientific™ 07-CPV(A)
Code produit. 11583770
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ces flacons d’échantillons à faible volume sont parfaitement adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques 6 mm, 7 mm et 8 mm. Choisissez l’une des bases plates ou coniques afin de maximiser la récupération requise pour les petites injections d’échantillons. Les gaines réutilisables maintiennent les flacons scellés et sertis en position dans les carrousels d’échantillonnage automatique ou sur les racks, et permettent le déplacement des flacons sous forme d’unité unique pour les échantillonneurs automatiques GC et HPLC. Fabriqués en verre ambré 51A de qualité supérieure (Type 1, Classe B), ces flacons satisfont à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Choisissez parmi les marques Thermo ScientificTM PremiereTM, NationalTM, ChromacolTM.
Choisissez le flacon qui répondra le mieux à vos besoins
Le joint à sertir de 8 mm minimise l’exposition entre le solvant de l’échantillon et le septum
Les gaines haute précision (PTFE ou verre) permettent d’utiliser les flacons avec la grande majorité des échantillonneurs automatiques du marché
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Thermo ScientificTM
AgilentTM
BeckmanTM
Carlo ErbaTM
CTCTM
FisonsTM
PerkinElmerTM
ShimadzuTM
VWRTM (Merck)/HitachiTM
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flacon conique à sertir de 0,7 ml
7 mm
7 mm
575 μl
Conique
À sertir
500
8 mm
450 μl
8 mm
Ambré
Verre
< 5 μl
575 μl
40 mm
Flacon à sertir de 8 mm