Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Rouge
Rouge, Blanc
Transparent
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE vierge |
| Couleur | Vernis transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |