Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Description
- Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
- Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Caoutchouc naturel / TEF | |
Transparent | |
Aluminium | |
100 | |
Bouchon à sertir |
4 mm | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |