Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Code produit. 11722418 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Rouge
Rouge, Blanc
Transparent
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11722418
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Présente un joint étanche solide.
  • Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
  • Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4 mm
Couleur Rouge, Blanc
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau Aluminium
Pré-fendu Oui
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Type À sertir