Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Présente un joint étanche solide.
Marque:  Fisherbrand™ 08 03 0249
252.70 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11702418
Description
Description
  • Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
  • Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
8 mm
GC, HPLC
1,3 mm
Rouge, Blanc
Aluminium
100