Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central
Présente un joint étanche solide.
100.00€ - 388.96€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
---|---|
Matériau | Aluminium |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11898961
|
Fisherbrand™
08 03 0165 |
Blanc crème, Rouge | Silicone / PTFE | 1,5 mm | N/A | ||||||
11818981
|
Fisherbrand™
08 03 2042 |
Rouge | Silicone / PTFE | 1 mm |
123.76€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11888971
|
Fisherbrand™
08 03 0599 |
Bleu transparent, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | N/A | ||||||
11722418
|
Fisherbrand™
08 03 1156 |
Rouge, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
388.96€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702418
|
Fisherbrand™
08 03 0249 |
Rouge, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
268.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11712418
|
Fisherbrand™
08 03 0113 |
Rouge, Blanc | Silicone / PTFE | 1 mm |
366.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11808981
|
Fisherbrand™
08 03 0884 |
Bleu foncé, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm | N/A | ||||||
11808971
|
Fisherbrand™
08 03 0268 |
Vernis transparent | PTFE vierge | 0,25 mm | N/A | ||||||
11797557
|
Fisherbrand™
08 03 0451 |
Transparent | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm |
118.45€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Capsules à sertir en aluminium avec septa préinstallés
- Assurent une étanchéité anti-fuite sûre
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
8 mm | |
Aluminium | |
GC, HPLC | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 8 mm, argent, trou central