Learn More
Cytiva Plaques de filtration 850-DS PVDF 8 canaux
Utilisées pour le filtrage.
680.00€
Spécification
Matériau | PVDF |
---|---|
À utiliser avec (application) | Filtration |
Quantité | 50/boîte |
Type | Plaques de filtration 850-DS PVDF 8 canaux |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15651067
|
Cytiva
7707-3700 |
0,2 μm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15661067
|
Cytiva
7707-3800 |
0,45 μm |
680.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser à des fins de filtration
Spécification
PVDF | |
Filtration | |
50/boîte | |
Plaques de filtration 850-DS PVDF 8 canaux |