Learn More
Mitutoyo™ Duromètres à affichage numérique séries 20 à 90 Shore D 811
Marca:  Mitutoyo™ 81133701
Encompass
Código de producto. 11791584
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos »
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Duromètre portable Shore A et D
• Conforme aux normes ISO 868 et 7619, ASTM D 2240, DIN 53505, JIS K 7215 et 6253
• Sortie de données Digimatic
• Duromètre forme compacte pour bonne prise en main ou forme longue pour échantillons d'accès difficile, surface chaude. Surface d'appui φ 18mm
• Duromètre analogique
• Résolution 1 unité de dureté
• Aiguille traînante indiquant la valeur maximale
• Compact
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado