Learn More
Mitutoyo™ Duromètres à affichage numérique série 811, 10 à 90 Shore A
Duromètre Shore numérique adapté pour le test de dureté d’une variété de matériaux en caoutchouc et en élastomère naturel. Les duromètres à affichage numérique Mitutoyo™, série 811, 10 à 90 Shore A, utilisent une échelle Shore A pour la mesure.
Marque:  Mitutoyo™ 81133601
Encompass
Code produit. 11731604
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Mise en attente des données, mise à zéro, sortie de données SPC
Description
Description
  • Convient pour le test des matériaux suivants :
    • caoutchouc naturel, néoprène, polyesters, PVC, cuir, Thiokol, caoutchouc nitrile, cire, vinyle, acétates de cellulose, le verre, le polystyrène, etc.
  • Conçu conformément aux spécifications ASTM D 2240, ISO 868, ISO 7619, DIN 53 505, JIS K 6253 et JIS K 7215.
  • Comprend une fonction de mise en attente des données pour une lecture sans erreur depuis de l’écran LCD.
Spécification
Spécification
LCD
SR44
10 to 90 Shore A
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.