Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage pour microtubes noirs à 81 puits
Code produit. 15558319 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
81 (Microtubes et flacons cryogéniques de 1,5 à 2 ml)
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15558319
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Une boîte de stockage pour échantillons sensibles à la lumière au format microtube et flacon cryogénique avec des dimensions compactes.
  • En PP
  • Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
  • Couvercle emboîtant facile à ouvrir
  • Convient au stockage à basse température
  • Puits uniformes avec identification d’emplacements
  • La capacité des tubes est indiquée à l’extérieur de la boîte
  • Forme caractéristique en forme de creux
  • Autoclavables
  • Pour tubes de 1,5 à 2,0 ml
  • 81 puits d’un diamètre de 12,3 mm
  • 13 x 13 x 4,7cm
Spécification
Type de bouchon Couvercle emboîtant
Couleur Noir
Matériau Polypropylène
Forme Carré
Type Boîte de stockage de flacons cryogéniques
À utiliser avec (application) Stockage des microtubes
Capacité 81 (Microtubes et flacons cryogéniques de 1,5 à 2 ml)
Quantité 5/Paquet
Dimensions (L x l x H) 13 x 13 x 4,7 cm
Longueur (métrique) 13 cm
Largeur (métrique) 13 cm
Hauteur (métrique) 4,7 cm
Diamètre (métrique) du puits 12,3 mm
Poids (métrique) 1 kg