Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules de silice série 8000
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,49 μm ± 0,02 μm
0,7 μm
1,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
15mL
Description
Assurez une plus grande durabilité et stabilité chimique lorsque vous utilisez des solvants avec les étalons de taille de particules de silice Thermo Scientific™ série 8000, microsphères de silice monodispersées utilisées pour l’étalonnage des instruments et comme espaceurs. Les étalons sont calibrés et certifiés avec les diamètres moyens conformes aux normes NIST™ et conviennent à un large éventail d’applications de mesure des particules.
Caractéristiques :
- Les étalons sont conçus pour les applications nécessitant des sphères inorganiques monodispersées
- Les sphères opaques offrent davantage de contraste que les particules polymères dans les faisceaux optiques et d’électrons ; comme le verre, la silice possède une densité beaucoup plus élevée que le polystyrène.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,49 μm ± 0,02 μm |
| Type de produit | Étalon de taille de particules de silice |