Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’absorbance 800 TS, IVD
Le lecteur d’absorbance BioTek 800 TS est un lecteur de microplaques abordable et de haute qualité pour les essais dans des formats de 6 à 384 puits.Réservé à un usage diagnostique in vitro.
6747.00€ - 8778.00€
Spécification
Type de produit | Lecteur de microplaques |
---|---|
Type de détecteur | Photodiode |
Interface | 2 USB |
Source lumineuse | Lampe halogène au tungstène |
Reading Options | Point final, cinétique, balayage de la surface du puits |
Code produit | Marque | Modèle | Filtres | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Filtres | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17207799
![]() |
Agilent BioTek
800TS-SI |
800TS | 405, 450, 490, 630 nm | Plaques de 6 à 96 puits ; 400 à 750 nm ; agitation |
6747.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17227799
![]() |
Agilent BioTek
800TSI-SI |
800TSI | 405, 450, 490, 630 nm | Plaques de 6 à 96 puits ; 400 à 750 nm ; agitation ; incubation |
8442.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17247799
![]() |
Agilent BioTek
800TSNB-SI |
800TSNB | 405, 450, 490, 630 nm | Plaques Terasaki de 6 à 384 puits ; 400 à 750 nm |
7672.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17267799
![]() |
Agilent BioTek
800TSUV-SI |
800TSUV | 340, 405, 450, 490, 630 nm | Plaques de 6 à 96 puits ; 340 à 750 nm ; agitation |
7083.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17287799
![]() |
Agilent BioTek
800TSUVI-SI |
800TSUVI | 340, 405, 450, 490, 630 nm | Plaques de 6 à 96 puits ; 340 à 750 nm ; agitation ; incubation |
8778.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le lecteur d’absorbance BioTek 800 TS est un lecteur de microplaques abordable et de haute qualité pour les essais dans des formats de 6 à 384 puits. Les applications comprennent ELISA, la quantification des protéines, la cinétique enzymatique et les essais cellulaires.
L’écran tactile couleur offre une interface utilisateur visuelle, rendant la programmation rapide et intuitive. Des fonctionnalités étendues et l’analyse des données sont disponibles avec le logiciel Gen5. Le 800 TS est associé au laveur 50 TS, ce qui en fait un système compact, polyvalent et abordable pour automatiser de nombreux flux d’applications.
Spécification
Lecteur de microplaques | |
2 USB | |
Point final, cinétique, balayage de la surface du puits | |
Logiciel d’analyse des données Gen5, Gen5 Secure pour la conformité à 21 CFR Partie 11 (option) | |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
100/240 V | |
8 kg |
Photodiode | |
Lampe halogène au tungstène | |
Linéaire (sauf configurations NB) | |
10 nm | |
Mesure de l’absorbance dans les dosages à base de microplaques | |
18,5 lb |