Learn More
Agilent BioTek Lecteur d’absorbance 800 TS
GREENER_CHOICE
Code produit. 17237799 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Filtres:
340, 405, 450, 490, 630 nm
405, 450, 490, 630 nm
Comprend:
Plaques Terasaki de 6 à 384 puits ; 400 à 750 nm
Plaques de 6 à 96 puits ; 340 à 750 nm ; agitation
Plaques de 6 à 96 puits ; 340 à 750 nm ; agitation ; incubation
Plaques de 6 à 96 puits ; 400 à 750 nm ; agitation
Plaques de 6 à 96 puits ; 400 à 750 nm ; agitation ; incubation
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17237799
Marque: Agilent BioTek 800TSISN
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour mesurer l’absorbance dans les dosages à base de microplaques
Le lecteur d’absorbance BioTek 800 TS est un lecteur de microplaques abordable et de haute qualité pour les essais dans des formats de 6 à 384 puits. Les applications comprennent ELISA, la quantification des protéines, la cinétique enzymatique et les essais cellulaires.
L’écran tactile couleur offre une interface utilisateur visuelle, rendant la programmation rapide et intuitive. Des fonctionnalités étendues et l’analyse des données sont disponibles avec le logiciel Gen5. Le 800 TS est associé au laveur 50 TS, ce qui en fait un système compact, polyvalent et abordable pour automatiser de nombreux flux d’applications.
Garantie
12 mois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lecteur de microplaques
Type de détecteur Photodiode
Interface USB Type B, USB Type A
Source lumineuse Lampe halogène au tungstène
Reading Options Point final, cinétique, balayage de la surface du puits
Agitation Linéaire (sauf configurations NB)
Software Type Logiciel d’analyse des données Gen5, Gen5 Secure pour la conformité à 21 CFR Partie 11 (option)
Bande passante 10 nm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Filtres 405, 450, 490, 630 nm
À utiliser avec (application) Mesure de l’absorbance dans les dosages à base de microplaques
Comprend Plaques de 6 à 96 puits ; 400 à 750 nm ; agitation ; incubation
Modèle 800TSI
Tension 100/240 V
Gamme de longueur d’onde 400 à 750 nm
Poids (impériale) 18,5 lb
Poids (métrique) 8 kg