Learn More
80 % d’éthanol, qualité de biologie moléculaire, Thermo Scientific™ Code produit.: 16622284
compliance-icons compliance-icons
80 % d’éthanol, qualité de biologie moléculaire, Thermo Scientific™
Code produit. 16622284 Tous les produits Thermo Scientific Produits
4 L, Flacon poly
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 16622284
Marque: Fisher Chemical T08204K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Mélange d’éthanol et d’eau prêt à l’emploi préqualifié pour les applications de recherche en biologie moléculaire.
  • Mélange de 80 % d’éthanol et d’eau
  • Sans DNase, RNase et protéase
  • Mélange d’éthanol et d’eau prêt à l’emploi
  • Pré-qualifiés pour les applications de recherche en biologie moléculaire
  • Convient à la purification et à la précipitation des acides nucléiques (ADN et ARN) et des protéines
  • Testé pour une utilisation avec les kits Applied Biosystems™ MagMAX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Alcool éthylique
Couleur Liquides transparent, incolore
Quantité 4 L
Conditionnement Flacon poly
Plage de pourcentage du dosage 78% to 82%
Résidus après évaporation 0.001% Maximum
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Biologie moléculaire
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2044403 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Numéro de lot2064280 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Numéro de lot2064120 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Numéro de lot2065115 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
Numéro de lot2061423 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberT08204K7
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 80% Ethanol, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
80 % d’éthanol, qualité de biologie moléculaire, Thermo Scientific™ >