Learn More
Applied Biosystems™ 8-strip Septa for SeqStudio™ Genetic Analyzer
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
24 septa
Conditionnement:
1 pièce
Description
Il s’agit de septa pour tubes à 8 barrettes à utiliser sur l’analyseur génétique SeqStudio.
Informations sur la commande
24 septa
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | SeqStudio |
| Type | Analyseur génétique Septa |
| Quantité | 24 septa |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |