Learn More
8-Hydroxyquinoline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11447746
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
8-Hydroxyquinoline is used as an antiseptic and disinfectant. Its alcoholic solution is used in liquid bandages. It is used to prepare tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum, which finds application as a component of organic light-emitting diodes (OLED's). It is also used as a reagent and as a stabilizer of hydrogen peroxide in a rocket fuel oxidizer. It is used as a chelating agent and used as a carrier for radio-indium for diagnostic purposes. Its halogenated derivatives are used as anti-infective agents and oral antiamebics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 8-hydroxyquinoléine est utilisé comme antiseptique et désinfectant. Sa solution alcoolique est utilisée dans les bandages liquides. Il est utilisé pour préparer le tris(8-hydroxyquinolinato)aluminium, qui trouve son application comme composant de diodes électroluminescentes organiques (OLED). Il est également utilisé comme réactif et comme stabilisateur de peroxyde d’hydrogène dans un comburant de propergol. Il est utilisé comme agent chélateur et comme porteur pour le radio-indium à des fins diagnostiques. Ses dérivés halogénés sont utilisés comme agents anti-infectieux et antiamébiques oraux.
Solubilité
Presque insoluble dans l’eau et l’éther diéthylique. Hautement soluble dans l’éthanol, l’acétone, le chloroforme et le benzène. Soluble dans l’acide acétique, l’éthanol, l’acétone, le chloroforme, le benzène et les acides minéraux aqueux. Insoluble dans l’eau et l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 148-24-3
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00006807
Clé InChI MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-hydroxyquinoline, 8-quinolinol, oxyquinoline, oxine, quinophenol, 8-quinol, 8-oxyquinoline, phenopyridine, oxychinolin, bioquin
CID PubChem 1923
ChEBI CHEBI:48981
Nom IUPAC Quinoline-8-ol
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline
Point de fusion 72°C to 76°C
Point d’ébullition 267°C
Quantité 100 g
Beilstein 114512
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,4843
Informations sur la solubilité Almost insoluble in water and diethyl ether; Highly soluble in ethanol,acetone,chloroform,and benzene;Soluble in acetic acid,ethanol,acetone,chloroform,benzene and aqueous mineral acids; Insoluble in water and diethylether.
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 8-Hydroxyquinoline
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 8-Hydroxyquinoline