Learn More
Thermo Scientific™ Décapsuleur de bouchon à vis 8 canaux
Traitez un rack complet de tubes de laboratoire à bouchon à vis en moins d’une minute grâce à cette boucheuse / déboucheuse manuelle ergonomique.
73.60€ - 3835.00€
Spécification
Format de débouchage | 8 canaux |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 9,87 x 3,76 x 2 po (25,1 x 9,5 x 5 cm) |
Alimentation électrique | 110 à 240 V, 50/60 Hz |
Hauteur (impériale) | 2 in |
Hauteur (métrique) | 5 cm |
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10569818
![]() |
Thermo Scientific™
4105MAT |
Capsuleur / décapsuleur | Matrix-style Tubes |
3175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11302440
![]() |
Thermo Scientific™
4105NUN |
Capsuleur / décapsuleur | Nunc-style Tubes |
3835.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15142539
![]() |
Thermo Scientific™
4109 |
Capsuleur / décapsuleur | Capper/Decapper |
73.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Traitez un rack complet de tubes Thermo Scientific™ Matrix™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ en moins d’une minute grâce à cette boucheuse / déboucheuse manuelle et ergonomique. La boucheuse/déboucheuse de bouchons à vis 8 canaux Thermo Scientific™ est conçue pour boucher les tubes au couple de serrage optimal afin de préserver l’intégrité des échantillons et de prévenir la perte d’échantillons pendant le stockage. La boucheuse/déboucheuse 8 canaux est un ajout pratique au traitement sur paillasse des tubes de stockage dotés de bouchons à vis.
Caractéristiques :- Améliore le débit de traitement des procédures manuelles avec le bouchage et le débouchage automatisés en colonne en à peine quatre secondes
- Garantit la reproductibilité en bouchant tous les tubes à un niveau de couple de serrage optimal spécifié pour le tube
- Sa conception légère, ergonomique et facile à utiliser permet à quiconque dans le laboratoire de boucher ou de déboucher les tubes
- Son support facilite le stockage des bouchons enlevés pendant les étapes de traitement des échantillons
- Pratiquement toujours disponible pour l’utilisation grâce à sa batterie longue durée et sa rapidité de rechargement
Spécification
8 canaux | |
110 à 240 V, 50/60 Hz | |
5 cm | |
25,1 cm | |
0,44 kg | |
1 | |
110/240 V | |
9,5 cm | |
50/60 Hz |
9,87 x 3,76 x 2 po (25,1 x 9,5 x 5 cm) | |
2 in | |
9,87 in | |
0.97 lb | |
1 | |
90 min. | |
3,76 in | |
Minimum 20 racks, capsuleur et décapsuleur | |
4 secondes pour le débouchage/rebouchage de 8 tubes |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.