Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Dx Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 50 cm
Un marquage d’identification par fréquence radio (RFID) est intégré dans le cadre pour le suivi d’informations d’analyse indispensables, qui sont ensuite consignées sur le tableau de bord du logiciel.
Marque: Applied Biosystems™ 4404684
2020.52 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21655" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les capillaires sans revêtement interne de 50 cm sont fournis dans des ensembles préassemblés de 8 capillaires par réseau, avec un cadre intégré pour une installation facile.Informations sur la commande
À l’unité
Spécification
50 cm | |
3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer | |
Analyseur génétique 3500 Dx | |
Température ambiante |
Température ambiante, 1 réseau de 8 capillaires | |
Séquençage | |
1 réseau |
Usage exclusivement réservé à la recherche