Learn More
8-bromo-1-octène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452209
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
8-Bromo-1-octene has been used in preparation of polymerizable ligand, required for the synthesis of quantum dot-labeled polymer beads. Grignard reagent derived from 8-bromo-1-octene has been used in the synthesis of (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. It has been used as building block in natural product synthesis. Also used for the synthesis of more complex pharmaceutical compounds, such as Dithienogermole (DTG) derivatives with varying alkyl chain lengths and pendant functionalities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
8-bromo-1-octène a été utilisé pour la préparation du ligand polymérisable, nécessaire à la synthèse de billes de polymère marquées à points quantiques. Le réactif de Grignard dérivé du 8-bromo-1-octène a été utilisé dans la synthèse de (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-décényl]-2-pentyltétrahydro-3-furanol. Il a été utilisé comme bloc de construction dans la synthèse de produits naturels. Également utilisé pour la synthèse de composés pharmaceutiques plus complexes, tels que les dérivés de dithienogermole (DTG) avec des longueurs de chaîne alkyle variables et des fonctionnalités de médaillon.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2695-48-9
Formule moléculaire C8H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 191.112
Numéro MDL MFCD00000275
Clé InChI SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide
CID PubChem 75907
Nom IUPAC 8-bromooct-1-ène
SMILES C=CCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Bromo-1-octene
Densité 1.139 g/mL
Point d’ébullition 92°C (24 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Formule linéaire Br(CH2)6CH=CH2
Indice de réfraction 1.467
Quantité 5 g
Beilstein 2234481
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide