Learn More
8-bromo-1-octène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
8-Bromo-1-octene has been used in preparation of polymerizable ligand, required for the synthesis of quantum dot-labeled polymer beads. Grignard reagent derived from 8-bromo-1-octene has been used in the synthesis of (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. It has been used as building block in natural product synthesis. Also used for the synthesis of more complex pharmaceutical compounds, such as Dithienogermole (DTG) derivatives with varying alkyl chain lengths and pendant functionalities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
8-bromo-1-octène a été utilisé pour la préparation du ligand polymérisable, nécessaire à la synthèse de billes de polymère marquées à points quantiques. Le réactif de Grignard dérivé du 8-bromo-1-octène a été utilisé dans la synthèse de (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-décényl]-2-pentyltétrahydro-3-furanol. Il a été utilisé comme bloc de construction dans la synthèse de produits naturels. Également utilisé pour la synthèse de composés pharmaceutiques plus complexes, tels que les dérivés de dithienogermole (DTG) avec des longueurs de chaîne alkyle variables et des fonctionnalités de médaillon.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 8-Bromo-1-octene |
Densité | 1.139 g/mL |
Point d’ébullition | 92°C (24 mmHg) |
Point d’éclair | 78°C (172°F) |
Formule linéaire | Br(CH2)6CH=CH2 |
Indice de réfraction | 1.467 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 2234481 |
Poids de la formule | 191.11 |
Pourcentage de pureté | 97% |