Learn More
Acide 8-aminooctanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
8-Aminooctanoic acid is involved in the preparation of lactams using enzyme catalyzed aminolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 8-aminooctanoïque est impliqué dans la préparation des lactames à l’aide d’aminolyse catalysée par enzyme.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
L’acide 8-aminooctanoïque est impliqué dans la préparation des lactames à l’aide d’aminolyse catalysée par enzyme.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 8-Aminooctanoic acid |
Point de fusion | 193°C to 196°C |
Quantité | 1 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 159.23 |
Pourcentage de pureté | 99% |