Learn More
MP Biomedicals™ Détergent 7X™-PF-O-Matic
Le détergent 7X™-PF-O-Matic est un détergent sans phosphate, spécialement conçu pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie.
Marque: MP Biomedicals™ 097667598
Description
La solution ES 7X-O-Matic est un puissant agent humidifiant et pénétrant, qui contient un surfactant non ionique et un hydrotrope pour les phosphates complexes. Elle pénètre dans les interstices non accessibles pour les nettoyants ordinaires et les nettoie rapidement. Elle est immédiatement et complètement soluble dans l’eau, à n’importe quelle concentration et sans agitation. La solution ES 7X-O-Matic a été conçue pour un nettoyage sous pression soumis à la chaleur et à l’agitation. Elle ne mousse pas, même lorsqu’elle est agitée (la plupart du temps).
Avec les détergents normaux, la précipitation des solides sur les surfaces nettoyées constitue un problème majeur. Les agents de dispersion puissants présents dans les solutions 7X permettent de transformer les agglomérats en particules individuelles et de les maintenir en suspension afin qu’elles ne se redéposent pas sur les surfaces nettoyées.
Les équipements et verres de laboratoire nettoyés avec l’une des solutions 7X sont complètement égouttés en quelques secondes. Les solutions qui ne s’écoulent pas rapidement peuvent entraîner le dépôt de molécules de soluté sur la surface nettoyée, à tel point qu’une pellicule visible peut être observée. Ces dépôts peuvent affecter le travail expérimental critique.
Les solutions de nettoyage 7X sont compatibles avec les alcalis et les acides. Le pH est proche de la normale et ne varie que de façon minimale avec la concentration. Les niveaux de pH neutres n’auront pas un effet décapant sur les verres délicats, réduisant ainsi la perte de poids et le risque de casse prématurée.
- Nettoyant sûr et efficace pour le matériel de laboratoire en verre et en plastique
- Formulé pour être utilisé dans les nettoyeurs automatiques
- Soluble dans l’eau à n’importe quelle concentration
- S’écoule de la verrerie en quelques secondes
- Contient de puissants réactifs séquestrants
- Idéal pour les laboratoires de culture cellulaire, où toute trace de contamination peut interférer avec la croissance des cultures cellulaires
- Conçue pour le stockage à long terme
Spécification
Liquide | |
Jaune foncé | |
Conserver à température ambiante | |
55 gal. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- ES-7X-O-MATIC
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium xylenesulphonate, polyproproxypropanol, ethylene glycol