Learn More
MP Biomedicals™ Détergents de laboratoire 7X™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
5 gal.
55 gal.
Conditionnement:
1 pièce
208.19L
Description
La solution de nettoyage 7X a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, notamment des tubes à essai, des boîtes de Petri, des flacons, des lames de microscope, des équipements de pathologie et des instruments chirurgicaux
- Efficace et sûr
- S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
- Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
- pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
- Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 6 à 7,5 |
| Concentration | 7X |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| À utiliser avec (application) | Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure |
| Volume (impérial) | 55 gal. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 7X Cleaning Solution
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt