Learn More
MP Biomedicals™ Détergents de laboratoire 7X™
Code produit. 11489575 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
5 gal.
55 gal.
Conditionnement:
1 pièce
208.19L
Code produit. 11489575
Marque: MP Biomedicals™ 097667098
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solutions de nettoyage sûres et efficaces pour le matériel de laboratoire en verre et en plastique
La solution de nettoyage 7X a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, notamment des tubes à essai, des boîtes de Petri, des flacons, des lames de microscope, des équipements de pathologie et des instruments chirurgicaux
  • Efficace et sûr
  • S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
  • Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
  • pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
  • Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
pH 6 à 7,5
Concentration 7X
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure
Volume (impérial) 55 gal.