Learn More
MP Biomedicals™ Détergents de laboratoire 7X™
Code produit. 11459575 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
1 gal.
5 gal.
55 gal.
Conditionnement:
1 pièce
208.19L
Code produit. 11459575
Marque: MP Biomedicals™ 097667093
Solutions de nettoyage sûres et efficaces pour le matériel de laboratoire en verre et en plastique
La solution de nettoyage 7X a été conçue pour un nettoyage sûr et efficace des instruments de laboratoire et de la verrerie, notamment des tubes à essai, des boîtes de Petri, des flacons, des lames de microscope, des équipements de pathologie et des instruments chirurgicaux
  • Efficace et sûr
  • S’écoule complètement de la verrerie en quelques secondes
  • Élimine les résidus en ne laissant aucune fluorescence interférente
  • pH neutre, sans ajustement du pH à aucune concentration
  • Aucune gravure sur le matériel de laboratoire en verre ou en plastique à n’importe quelle concentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
pH 6 à 7,5
Concentration 7X
Contenu et stockage 15°C à 30°C
À utiliser avec (application) Utilisation sur verre, plastique, matériel de paillasse et tubulure
Volume (impérial) 1 gal.
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7X Cleaning solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt