Learn More
MP Biomedicals™ Solution nettoyante 7X
Pour le nettoyage des tubes à essai, boîtes de pétri, flacons, bouteilles, burettes, pipettes, verres de protection coulissants, seringues hypodermiques et de tout autre type de produit de laboratoire en verre et d’instrument chirurgical. La solution nettoyante 7X peut être utilisée dès qu’un degré élevé de propreté est nécessaire.
Marque:  MP Biomedicals™ 0976670A4
Code produit. 15729180
  • 208.00€ / 12 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Boîte de 12
Description
Description
Applications : La solution nettoyante 7X a été développée pour être utilisée lorsqu’un degré élevé de propreté est nécessaire. Il est possible de nettoyer les tubes à essai, boîtes de pétri, flacons, bouteilles, burettes, pipettes, verres de protection coulissants, seringues hypodermiques et tous les autres types de produits de laboratoire en verre et d’instruments chirurgicaux avec la solution 7X. Lorsque des procédures de nettoyage critiques sont en jeu, l’utilisation de la solution 7X est recommandée. Les détergents 7X offrent une large gamme d’applications en dehors des produits en verre ; ils peuvent être utilisés pour nettoyer les pièces réutilisables des instruments endoscopiques, les aiguilles, les surfaces de laboratoire, les instruments en acier inox et les composants en titane sans endommager le matériel de support. En outre, les composants optiques des instruments sont nettoyés efficacement, car il ne reste aucun résidu fluorescent après rinçage.
Présentation produit : Les solutions 7X sont immédiatement et complètement solubles dans l’eau, à n’importe quelle concentration et sans agitation. Avec les détergents normaux, la précipitation des solides sur les surfaces nettoyées constitue un problème majeur. Les agents de dispersion puissants présents dans les solutions 7X permettent de transformer les agglomérats en particules individuelles et de les maintenir en suspension afin qu’elles ne se redéposent pas sur les surfaces nettoyées. Les solutions 7X contiennent un puissant agent humectant qui pénètre dans les interstices non accessibles pour les nettoyants ordinaires et les nettoie rapidement. Les équipements et verres de laboratoire nettoyés avec l’une des solutions 7X sont complètement égouttés en quelques secondes. Les solutions qui ne s’écoulent pas rapidement peuvent entraîner le dépôt de molécules de soluté sur la surface nettoyée, à tel point qu’une pellicule visible peut être observée. Ces dépôts peuvent affecter le travail expérimental critique. Les solutions de nettoyage 7X sont compatibles avec les alcalis et les acides. Le pH est proche de la normale et ne varie que de façon minimale avec la concentration. Les niveaux de pH neutres n’auront pas un effet décapant sur les verres délicats, réduisant ainsi la perte de poids et le risque de casse prématurée. Les solutions de nettoyage 7X ont une valeur particulière dans les laboratoires de culture cellulaire, où toute trace de contamination chimique peut interférer avec la croissance des cultures cellulaires dans les tubes ou les flacons.
Soluble dans l’eau à N’IMPORTE QUELLE concentration
Solution adaptée au matériel de laboratoire en verre ou en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide trouble
Bleu trouble
À conserver à température ambiante (15° à 30°C), toutes les solutions nettoyantes 7X ont une durée de conservation indéfinie dans leurs récipients d’origine, à température ambiante.
Boîte de 12
6,0 à 7,5
Les solutions nettoyantes 7X sont des liquides concentrés composés d’un agent de surface actif anionique et spécial
Les solutions 7X Lab Essentials sont complètement solubles dans l’eau à n’importe quelle concentration.
16 oz.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • 7X Cleaning solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.