Learn More
Brady™ 7962 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with high smear, scratch, solvent, and fuel resistance.
173.00€ - 199.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
Matériau | Résine |
Longueur (impériale) | 984 ft. |
Longueur (métrique) | 300 m |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11578724
|
Brady™
236022 |
90 mm |
173.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11588724
|
Brady™
236023 |
110 mm |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
R7962 is a high performance resin ribbon with high smear and scratch resistance and excellent solvent and gas fuel resistance.
Spécification
Noir | |
Résine | |
300 m | |
25.4 mm |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
984 ft. | |
1 in | |
2011/65/UE et 2015/863 |