Learn More
Brady™ 7962 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with high smear, scratch, solvent, and fuel resistance.
Marque: Brady™ 236022
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
R7962 is a high performance resin ribbon with high smear and scratch resistance and excellent solvent and gas fuel resistance.
Spécification
Noir | |
Résine | |
3.5 in. | |
90 mm | |
25.4 mm |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
984 ft. | |
300 m | |
1 in | |
2011/65/UE et 2015/863 |