Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent scratch and good chemical resistance.
42.70€ - 234.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Résine |
Format | Open-core Ribbon |
Certifications/Conformité | 2011/65/UE et 2015/863 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15678668
|
Brady™
622269 |
12.7 mm | 74 m | 110 mm | BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer |
49.75€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11573175
|
Brady™
250077 |
25.4 mm | 110 m | 110 mm | THT 25 mm Core Printer |
234.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11538724
|
Brady™
236013 |
25.4 mm | 300 m | 60 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
42.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11528724
|
Brady™
236012 |
25.4 mm | 300 m | 90 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
96.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11548724
|
Brady™
236014 |
25.4 mm | 300 m | 110 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
119.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11558724
|
Brady™
236015 |
25.4 mm | 300 m | 114 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
123.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11568724
|
Brady™
236016 |
25.4 mm | 300 m | 170 mm | BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
183.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Spécification
Noir | |
Résine | |
Open-core Ribbon | |
2011/65/UE et 2015/863 |