Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent scratch and good chemical resistance.
Marque: Brady™ 622269
43.42 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Spécification
Noir | |
Résine | |
4.3 in. | |
110 mm | |
12.7 mm | |
2011/65/UE et 2015/863 |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
243 ft. | |
74 m | |
0,5 in | |
Open-core Ribbon |