Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent scratch and good chemical resistance.
Marque: Brady™ 236015
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Spécification
Noir | |
Résine | |
4,5 in | |
114 mm | |
25.4 mm | |
2011/65/UE et 2015/863 |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer | |
984 ft. | |
300 m | |
1 in | |
Open-core Ribbon |