Learn More
Brady™ 7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent smearing resistance and good solvent resistance.
61.15€ - 298.00€
Specifica
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Résine |
Format | Open-core Ribbon |
Certifications/Conformité | 2011/65/UE et 2015/863 |
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11578714
|
Brady™
236007 |
12.7 mm | 300 m | 90 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
141.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11568824
|
Brady™
804472 |
12.7 mm | 70 m | 85 mm | BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer |
61.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11518724
|
Brady™
236011 |
25.4 mm | 300 m | 40 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
78.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11508724
|
Brady™
236010 |
25.4 mm | 300 m | 170 mm | BradyPrinter PR Plus Series Label Printer |
298.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Descrizione
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
- Lower for alcohol
- High print quality
- Excellent smear resistance
Specifica
Noir | |
Résine | |
Open-core Ribbon | |
2011/65/UE et 2015/863 |