Learn More
Brady™ 7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent smearing resistance and good solvent resistance.
Marque: Brady™ 804472
56.81 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
- Lower for alcohol
- High print quality
- Excellent smear resistance
Spécification
Noir | |
Résine | |
3.3 in. | |
85 mm | |
12.7 mm | |
2011/65/UE et 2015/863 |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
230 ft. | |
70 m | |
0,5 in | |
Open-core Ribbon |