Learn More
Brady™ 7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Thermal transfer ribbon with excellent smearing resistance and good solvent resistance.
Marque: Brady™ 236010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives good solvent resistance.
- Lower for alcohol
- High print quality
- Excellent smear resistance
Spécification
Noir | |
Résine | |
6.7 in. | |
170 mm | |
25.4 mm | |
2011/65/UE et 2015/863 |
BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
984 ft. | |
300 m | |
1 in | |
Open-core Ribbon |