missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon, 40 mm Width

Thermal transfer ribbon with high resistance against smearing and chemicals.

Marque:  Brady™ 236005

Code produit. 11558714

  • 64.60€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Strong environmental resistance against smearing and chemicals.

  • Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability
Spécification

Spécification

Noir
Wax, Resin
16 in.
40 mm
25.4 mm
2011/65/UE et 2015/863
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer
984 ft.
300 m
1 in
Open-core Ribbon
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions