Learn More
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer 25.4 mm Core Printer Ribbon, 110 mm Width
Thermal transfer ribbon with high resistance against smearing and chemicals.
Marque: Brady™ 236003
159.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Strong environmental resistance against smearing and chemicals.
- Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability
Spécification
Noir | |
Wax, Resin | |
4.3 in. | |
110 mm | |
25.4 mm | |
2011/65/UE et 2015/863 |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer | |
984 ft. | |
300 m | |
1 in | |
Open-core Ribbon |