Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique série 7942
Ruban de paraffine à usage général pour l’étiquetage papier ou temporaire.
21.60€ - 90.20€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Paraffine |
Format | Ruban à mandrin ouvert |
Certifications/Conformité | 2011/65/UE et 2015/863 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11518804
|
Brady™
804447 |
12,7 mm | 70 m | 110 mm | imprimantes d’étiquettes industrielle BBP™11 et BBP™12, BBP12 Label Printer |
31.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11533155
|
Brady™
237558 |
25.4 mm | 300 m | 40 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer | N/A | |||
11543155
|
Brady™
237559 |
25.4 mm | 300 m | 60 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
33.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11598824
|
Brady™
804479 |
25.4 mm | 300 m | 90 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
90.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11553155
|
Brady™
237561 |
25.4 mm | 300 m | 110 mm | BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer |
85.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Ruban de paraffine à usage général et à performance standard pour l’étiquetage papier et temporaire.
Spécification
Noir | |
Paraffine | |
Ruban à mandrin ouvert | |
2011/65/UE et 2015/863 |