Learn More
Brady™ Ruban d’imprimante à transfert thermique série 7942
Ruban de paraffine à usage général pour l’étiquetage papier ou temporaire.
Marque: Brady™ 804479
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ruban de paraffine à usage général et à performance standard pour l’étiquetage papier et temporaire.
Spécification
Noir | |
Wax | |
3.5 in. | |
90 mm | |
25.4 mm | |
2011/65/UE et 2015/863 |
BradyPrinter i7100 Industrial Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer | |
984 ft. | |
300 m | |
1 in | |
Open-core Ribbon |